Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Vial de suero
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18215435 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Cantidad:
100 viales/paq.
150 viales/paq.
169 viales/paq.
225 viales/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 169
paquete de 225
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Cantidad unitSize
18215435 2 mL Ámbar 225 viales/paq. paquete de 225
18205435 2 mL Transparente 225 viales/paq. paquete de 225
18235435 3 mL Transparente 169 viales/paq. paquete de 169
18265435 3 mL Ámbar 169 viales/paq. paquete de 169
18255435 5 mL Transparente 100 viales/paq. paquete de 100
18245435 5 mL Ámbar 100 viales/paq. paquete de 100
18275435 10 mL Transparente 150 viales/paq. paquete de 150
18225435 10 mL Ámbar 150 viales/paq. paquete de 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 18215435 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 4042451
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los viales de suero se convierten a partir de tubos de vidrio de borosilicato tipo I.
  • Los viales cumplen con los requisitos de resistencia hidrolítica descritos en USP 660 y EP 3.2.1
  • Los módulos envueltos en plástico reducen la contaminación por partículas
  • El diseño especial agrega resistencia para aplicaciones de liofilización.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,28 in
Diámetro exterior (imperial) 0,51 in, 13 mm
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Color Ámbar
Material Vidrio de borosilicato
Precortados No
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 2 mL
Altura (imperial) 1,26 in
Volumen (imperial) 0,07 oz
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Cantidad 225 viales/paq.
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial de suero