Learn More
DWK Life Sciences Septos para tapones con parte superior abierta Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Diseñado para usarse con tapones de rosca abiertos
- Autoclavable para uso repetido
- Disponible en varios tamaños para adaptarse a una variedad de diámetros de tapa
- Disponible en una variedad de materiales, incluyendo silicona con revestimiento de PTFE, caucho natural con recubrimiento de PTFE y caucho rojo natural con revestimiento de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Material | Silicona con lámina de PTFE |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño del tapón | 33 mm |
| Diámetro (métrico) | 33 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo de producto | Septos |