Learn More
DWK Life Sciences Septos para tapones con parte superior abierta Wheaton™
Código de producto. 11734239 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Caucho rojo recubierto de PTFE
Goma natural con cara de PTFE
Silicona con lámina de PTFE
Diámetro (métrico):
8 mm
15 mm
22 mm
33 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11734239 Goma natural con cara de PTFE 15 mm paquete de 100
10297123 Caucho rojo recubierto de PTFE 8 mm paquete de 100
11768849 Silicona con lámina de PTFE 33 mm paquete de 100
11531235 Silicona con lámina de PTFE 22 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11734239 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W240594
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Se puede utilizar con tapones de rosca
  • Para tapones con parte superior abierta
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Material Goma natural con cara de PTFE
Diámetro (métrico) 15 mm