Learn More
DWK Life Sciences Septos para sellos de aluminio sin revestimiento Wheaton™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Diseñado para usarse con sellos de aluminio sin revestimiento
- Disponible en silicona, silicona con recubrimiento de PTFE y revestimiento de butilo gris con recubrimiento de PTFE
- Múltiples opciones de diámetro exterior: 13 mm, 20 mm y 30 mm para adaptarse a diferentes tamaños de boca de viales
- Los septos con cara de PTFE proporcionan una barrera químicamente resistente para la protección de muestras sensibles
- Las septas de silicona ofrecen flexibilidad y un rendimiento fiable de resellado
- La opción de butilo gris (224168) presenta un diseño empotrado especialmente moldeado de PTFE
- Suministrado bajo DWK Life Sciences la marca de confianza Wheaton
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Diámetro (imperial) | 0,7 in |
| Material | Silicona con lámina de PTFE |
| Cantidad | 100/caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Para cierres de aluminio sin revestimiento |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Forma redonda |
| Mostrar más |