Learn More
DWK Life Sciences Septos para sellos de aluminio sin revestimiento Wheaton™
Código de producto. 11738719 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
30 mm
Diámetro (imperial):
0,5 in
0,7 in
1,1 in
Color:
Gris
Rojo
Material:
Butilo con lámina de PTFE
Silicona
Silicona con lámina de PTFE
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Diámetro (imperial) Color Material unitSize
11738719 13 mm 0,5 in Gris Silicona con lámina de PTFE paquete de 100
11748719 20 mm 0,7 in Gris Silicona con lámina de PTFE paquete de 100
11728719 20 mm 0,7 in Rojo Silicona paquete de 1000
10326822 20 mm 0,7 in Gris Butilo con lámina de PTFE paquete de 100
10792373 30 mm 1,1 in Gris Silicona con lámina de PTFE paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11738719 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 224172
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para cierres de aluminio sin revestimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Diámetro (imperial) 0,5 in
Material Silicona con lámina de PTFE
Cantidad 1/caja
Para utilizar con (equipo) Para cierres de aluminio sin revestimiento
Tamaño del tapón 13 mm
Diámetro (métrico) 13 mm