Descripción
- Independiente
- Vidrio de borosilicato Wheaton 33 de bajos extraíbles
- 200mL
- Junta 24/40
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Matraz de reacción |
| Junta cónica estándar | 24/40 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reusable |
| Graduated | No |
| Mouth Style | Joint |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Forma del fondo | Flat |