Learn More
Matraces de cultivo de nefelo de Wheaton Science
Código de producto. 12654813 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
:
500mL
Código de producto.
12654813 500mL
1 options
Código de producto. 12654813
Marca: Wheaton Science Products 351054
Solo quedan null
Especificaciones
Descripción Estilo: cultivo de nefelo
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Turbidímetro o nefelómetro
Incluye Brazo lateral y orificio lateral de limpieza
Longitud (imperial) 5,1 in
Longitud (métrico) 13 cm
Tamaño de rosca 430
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tamaño del tapón 38 mm