Learn More
DWK Life Sciences Matraces de fondo plano Wheaton™ para aparatos de extracción de Soxhlet
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Matraz de fondo plano 24/41
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 1/caja |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico |
| Junta cónica estándar | 24/40 |
| Forma del fondo | Plano |