Learn More
DWK Life Sciences Matraces de fondo plano Wheaton™ para aparatos de extracción de Soxhlet
Código de producto. 12447111 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12447111 125 mL cada uno
12457111 250 mL cada uno
12467111 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12447111 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 428126
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles WHEATON 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438, Tipo I, Clase A
  • Matraz de fondo plano 24/40
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 mL
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico
Junta cónica estándar 24/40
Forma del fondo Plano