Learn More
DWK Life Sciences Erlenmeyer Wheaton™ con roscas y tapón
Product Code. 12477121 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Unit Size:
cada uno
Product Code. Capacidad (métrico) Unit Size
12477121 1000 mL cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12477121 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 635165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.70€
    78.56€ / paquete de 1
    Ahorro 17.14€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tapón de revestimiento de silicona inseparable de manera ultrasónica
  • Wheaton 33 vidrio de borosilicato de baja capacidad de extracción
  • Tamaño de tapón de rosca 38-430
  • 100 mL
Specifications
Descripción 1 por caja
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Roscas y tapones, tapón de revestimiento de silicona inseparable de manera ultrasónica
Tipo de producto Erlenmeyer Flask
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reusable
Mouth Style Threaded
Esterilidad Non-sterile
Forma del fondo Flat
Tratamiento de superficie Untreated