Descripción
- Reutilizables y esterilizables en autoclave
- Diseño de fondo redondo con tapón de rosca
- Fabricado con vidrio borosilicatado conforme a los requisitos de USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, Clase B
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM Tipo I, Clase B, USP Tipo I |
| Color | Blanco |
| Capacidad (métrico) | 27 ml |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Forma | Cylindrical |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Para cultivos de inclinación o agitado |
| Incluye | Tapón |
| Material de revestimiento | Caucho de butadieno estireno |
| Mostrar más |