Learn More
DWK Life Sciences Viales para almacenamiento criogénico Wheaton™ CryoELITE™, con rosca interna
Código de producto. 11591355 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,2 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Marking Spot:
No
Sí
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Natural
Rojo
Rosa
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Marking Spot Color del tapón unitSize
11591355 2 ml Sí Rosa 500 PCS
11561355 1,2 ml Sí Natural 500 PCS
11591345 2 ml Sí Natural paquete de 1000
11501355 2 ml No Natural paquete de 1000
11571355 2 ml Sí Blanco paquete de 500
11581355 2 ml Sí Rojo 500 PCS
11501365 2 ml Sí Amarillo paquete de 500
11511365 2 ml Sí Verde paquete de 500
11521365 2 ml Sí Azul paquete de 500
11541365 3 ml Sí Natural 500 PCS
11531365 2 ml Sí Transparente paquete de 500
11556295 4 ml Sí Natural 500 PCS
11566295 5 ml Sí Natural paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11591355 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W985918
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Visa alla kampanjer
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
El vial con faldón Loctagon CryoELITE se mantiene estable en posición vertical y se fija en la gradilla Benchmate CryoELITE, lo que facilita la tarea de abrirlo y cerrarlo con una sola mano.
El diseño de fabricación único del CryoELITE El vial crea más contacto entre la tapa y la superficie del vial para lograr un sellado absoluto. El vial independiente admite un microscopio 2D opcional. Data Matrix Inserto inferior con código de barras (n.° de fabricante: W985880); que proporciona un identificador único para una trazabilidad permanente. El inserto con código de barras en el fondo, que se puede adquirir por separado, se ajusta con facilidad en el fondo del vial ejerciendo presión. El formato del fondo del vial proporciona una visualización de la muestra sin restricciones y permite el escaneo automático del código de barras, especialmente cuando se utiliza con el Wheaton KeepIT-100™ Congelador (N.° de fabricante: Serie W651700). Esto da como resultado un rendimiento excepcional del sello de tapa que supera los estándares DOT en un promedio del 35%, lo que hace que CryoELITE Vial ideal para el transporte de muestras clínicas. Los tapones y los viales están fabricados con polipropileno criogénico virgen de baja adherencia.
  • Fabricados en polipropileno criogénico virgen de grado radiológico
  • Con tapones de siete colores diferentes: azul, rosa, verde, amarillo, rojo, blanco y natural
  • Viales con rosca externa e interna
  • Su diseño da como resultado una resistencia a la presión con un rendimiento mucho superior a lo establecido en las normativas del gobierno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Color del tapón Rosa
Diámetro exterior (imperial) 0,47 in, 12 mm
Color Transparente
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 2 ml
Altura (imperial) 1,96 in
Estilo de rosca Interno
Estilo de la base Independiente
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 500/caja
Marking Spot Sí
Certificaciones/conformidad DOT, IATA
Altura (métrico) 50 mm
Tipo de producto Vial criogénico
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.