Learn More
DWK Life Sciences Condensador Wheaton™ de 85 mm
Código de producto. 12401571 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la chaqueta (métrico):
85 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud de la chaqueta (métrico) Tamaño de la unidad
12401571 85 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12401571 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 415501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    154.70€ / paquete de 1
    Ahorro 9.30€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Para la extracción de analitos
  • Rosca de tornillo inferior 24-400
  • Rosca de tornillo lateral 13-425
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Requisitos de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM E 438, tipo I, clase A
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico
Longitud de la chaqueta (imperial) 3,34 in
Longitud de la chaqueta (métrico) 85 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Condensador