Learn More
DWK Life Sciences Embudo de separación Wheaton™ de 125 ml con llave de paso de PTFE
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Volumen: 125mL
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E438 Tipo I |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para una amplia gama de experimentos de química orgánica, superior en aplicaciones de vacío y radioactivas |
| Número de junta | 19/22 |
| Cantidad | 1/caja |
| Llaves de paso | PTFE |
| Tipo de producto | Embudo de decantación |