Learn More
DWK Life Sciences Frascos de muestra Wheaton™
Código de producto. 10697325 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
Tamaño de la unidad:
144 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10697325 8 ml 144 PCS
1 options
Código de producto. 10697325 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 225534
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para la recogida, el almacenamiento y la exhibición de muestras en el laboratorio o el campo. Los frascos de muestras con tapón a presión Wheaton™ están fabricados con vidrio sodocálcico transparente Wheaton™ 800 que cumple los requisitos del tipo III de la Farmacopea Estadounidense.
Perfecto para la recogida, el almacenamiento y la exhibición de muestras en el laboratorio o el campo. Los frascos de muestras con tapón a presión Wheaton™ están fabricados con vidrio sodocálcico transparente Wheaton™ 800 que cumple los requisitos del tipo III de la Farmacopea Estadounidense.
  • Envasados en bandejas corrugadas con particiones
  • Tapones a presión de polietileno de baja densidad preacoplados
  • Disponibles en una amplia gama de capacidades y tamaños de tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 8 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 0,86 in
Material Vidrio Sodocálcico (Tipo 3)
Color del tapón Natural
Certificaciones/conformidad USP tipo III
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 39 mm
Tipo de producto Frasco para muestras
Altura (imperial) 1,5 in
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón 22 mm
Diámetro (métrico) 22 mm
Tipo de tapón A presión
Dispensación a través del tapón Sí