Learn More
DWK Life Sciences Frascos de boca estrecha ámbar con revestimiento de seguridad Wheaton™ con tapones fenólicos negros con revestimiento de polietileno de baja densidad (LDPE)
Código de producto. 12472561 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12472561 500 mL paquete de 24
1 options
Código de producto. 12472561 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 220945
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Revestimiento de plastisol para mayor seguridad
  • Fabricado con vidrio sodocálcico que cumple los requisitos Tipo III de la ISP
  • El frasco de 4 l viene con asa incorporada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16 oz
Recubrimiento Plastisol
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 2,9 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Negro
Certificaciones/conformidad USP tipo III
Closure Included Sí
Altura (métrico) 170 mm
Altura (imperial) 6,7 in
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 28-400 mm
Diámetro (métrico) 76 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca