Learn More
DWK Life Sciences Frascos de vidrio de cuello de rosca para diagnóstico Wheaton™
Código de producto. 11784209 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 480
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11784209 10 ml paquete de 480
1 options
Código de producto. 11784209 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 219371
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1428.00€
    1233.86€ / paquete de 480
    Ahorro 194.14€
    13% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona una excelente resistencia química. Los frascos de vidrio de cuello de rosca para diagnóstico Wheaton™ están fabricados con vidrio de borosilicato 400 Wheaton que cumple con los requisitos de la USP Tipo I.
  • Esterilizable en autoclave
  • Vidrio de color ámbar
  • Puede ser utilizado para la liofilización
  • Alternativa a los frascos y viales de suero
  • Combina con el cierre i-Loc™ o el tapón de rosca con tapón de brida fina
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 0,9 in
Material De cristal
Altura (métrico) 61 mm
Altura (imperial) 2,4 in
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 25 mm
Tipo de tapón I-Loc/tapón de rosca de abertura superior
Certificaciones/conformidad USP Tipo I