Learn More
DWK Life Sciences Coliwasas y accesorios de PVC reutilizables Wheaton™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Reusable PVC construction for durable, long-term composite liquid waste sampling
- Suitable for a variety of environmental and industrial sampling applications
- Compatible accessories include PVC shafts, extensions, and connectors to extend sampling reach
- Designed for use with Wheaton Coliwasa sampling systems
- Available in multiple configurations and lengths to meet varied sampling requirements
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador de coliwasa |
| Material | PVC |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Incluye | Cepillo de limpieza de 122 cm (48 pulg.) de longitud |
| Capacidad (imperial) | 37,19 oz |
| Capacidad (métrico) | 1100 mL |
| Diámetro interior (imperial) | 1,37 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,61 in |
| Diámetro interior (métrico) | 3,5 cm |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,1 cm |
| Mostrar más |