Learn More
DWK Life Sciences™ Ampollas transparentes graduadas Gold-Band™ Wheaton™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Graduadas para eliminar la necesidad de limar
- Vidrio de borosilicato con extraíbles bajos
- Gold-Band La característica indica puntuación previa
- Los tubos se pueden sellar a presión o con punta
Compliance
Cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las normas ASTM™, tipo I, clase A
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Ampolla graduada |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 2,25cm, 0,88 in |
| Altura (métrico) | 13cm |
| Altura (imperial) | 5,11 in |
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo 1, ASTM Tipo I, Clase A |