Learn More
DWK Life Sciences™ Ampollas transparentes graduadas Gold-Band™ Wheaton™
Código de producto. 11744129 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1mL
2mL
5mL
10 ml
20 ml
Diámetro exterior (imperial):
1,05cm, 0,41 in
1,2cm, 0,47 in
1,65cm, 0,64 in
1,9cm, 0,74 in
2,25cm, 0,88 in
Altura (imperial):
2,63 in
2,95 in
3,3 in
4,21 in
5,11 in
Tamaño de la unidad:
144 PCS
paquete de 144
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (imperial) Altura (imperial) Tamaño de la unidad
11744129 1mL 1,05cm, 0,41 in 2,63 in paquete de 144
11340900 5mL 1,65cm, 0,64 in 3,3 in paquete de 144
10278241 10 ml 1,9cm, 0,74 in 4,21 in 144 PCS
11754129 20 ml 2,25cm, 0,88 in 5,11 in 144 PCS
10691074 2mL 1,2cm, 0,47 in 2,95 in 144 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11744129 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 176772
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.15€
    64.42€ / paquete de 144
    Ahorro 7.73€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Graduadas para eliminar la necesidad de limar
Graduadas para eliminar la necesidad de limar
  • Vidrio de borosilicato con extraíbles bajos
  • Gold-Band La característica indica puntuación previa
  • Los tubos se pueden sellar a presión o con punta
Compliance
Cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las normas ASTM™, tipo I, clase A
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1mL
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Ampolla graduada
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 1,05cm, 0,41 in
Altura (métrico) 6,7cm
Altura (imperial) 2,63 in
Certificaciones/conformidad USP Tipo 1, ASTM Tipo I, Clase A