Descripción
- Vidrio ámbar de borosilicato
- Graduado para eliminar el limado
- Gold-Band La característica indica puntuación previa
- Los tubos se pueden sellar a presión o con punta
Compliance
Cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las normas ASTM™, tipo I, clase B
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Ampolla graduada |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,05cm, 0,413 in |
| Altura (métrico) | 6,7cm |
| Altura (imperial) | 2,63 in |
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo 1, ASTM Tipo I, Clase A |