Learn More
DWK Life Sciences™ Ampollas estándar transparentes graduadas Wheaton™
Código de producto. 11748709 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7mL
20 ml
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11748709 7mL 25 PCS
11758709 20 ml paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11748709 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 176759
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recipientes de vidrio diseñados para sellado hermético, conservando la pureza y prolongando la vida útil del contenido
Una banda dorada en el tubo indica que la ampolla está graduada para facilitar su rotura.
  • Construido de USP Vidrio de borosilicato de baja capacidad de extracción, transparente y ámbar, tipo I
  • Métodos de esterilización: autoclave, calor seco y EtO
  • Evita la contaminación cruzada
Normas de envasado, normas medioambientales y de diagnóstico, liofilización y almacenamiento criogénico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 7mL
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Ampolla graduada
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 1,7cm, 0,66 in
Altura (métrico) 9,5 cm
Altura (imperial) 3,74 in
Certificaciones/conformidad ASTM E438, Tipo I, Clase A