Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Wheaton™ Potter-Elvehjem con estrías radiales
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Las trituradoras están construidas con precisión con piezas completamente intercambiables, lo que facilita la sustitución de las piezas.
- Mortero fabricado con vidrio borosilicatado de baja extracción
- Mano de mortero radial de PTFE estriado
- Piezas intercambiables
- Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
El espacio libre de la cámara de molienda es de entre 0,004 in y 0,006 in (0,1 a 0,15 mm). La profundidad de las estrías es de 0,50 a 0,63 mm (de 0,020 a 0,025 in). El diámetro del eje de acero inoxidable es de 0,25 in. (6,3 mm).
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 0,62 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 16mm |
| Capacidad (imperial) | 0,33 oz |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, PTFE |
| Tipo de producto | Trituradora de tejido |
| Longitud (imperial) | 8,62 in |
| Longitud (métrico) | 219mm |
| Longitud del tubo (imperial) | 2,91 in |
| Longitud del tubo (métrico) | 74mm |
| Mostrar más |