Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Wheaton™ Potter-Elvehjem con estrías radiales
Código de producto. 11561305 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
0,16 oz, 5 mL
0,5 oz, 15 mL
10 ml
2 ml
30 ml
55 ml
Diámetro exterior (imperial):
0,47 in
0,51 in
0,62 in
0,74 in
0,94 in
1,18 in
Longitud (imperial):
7,99 in
8,62 in
10,4 in
Longitud del tubo (imperial):
1,7 in
2,59 in
2,91 in
3,3 in
4,64 in
5,1 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Diámetro exterior (imperial) Longitud (imperial) Longitud del tubo (imperial) unitSize
11561305 2 ml 0,47 in 7,99 in 1,7 in paquete de 2
12411461 10 ml 0,62 in 8,62 in 2,91 in paquete de 2
12491451 0,16 oz, 5 mL 0,51 in 8,62 in 2,59 in paquete de 2
12451461 30 ml 0,94 in 10,4 in 4,64 in paquete de 2
12471461 55 ml 1,18 in 10,4 in 5,1 in paquete de 2
12431461 0,5 oz, 15 mL 0,74 in 8,62 in 3,3 in paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11561305 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 357969
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La mano de mortero de PTFE estriada dispersa el homogeneizado en el cilindro de mortero de una forma más eficiente
Las trituradoras están construidas con precisión con piezas completamente intercambiables, lo que facilita la sustitución de las piezas.
  • Mortero fabricado con vidrio borosilicatado de baja extracción
  • Mano de mortero radial de PTFE estriado
  • Piezas intercambiables
  • Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
El espacio libre de la cámara de molienda es de entre 0,004 in y 0,006 in (0,1 a 0,15 mm). La profundidad de las estrías es de 0,50 a 0,63 mm (de 0,020 a 0,025 in). El diámetro del eje de acero inoxidable es de 0,25 in. (6,3 mm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Holgura (imperial) 0,004/0,006 pulg
Holgura (métrico) Entre 0,1 y 0,15mm
Diámetro exterior (imperial) 0,47 in
Diámetro exterior (métrico) 12mm
Diámetro del eje (imperial) 0,25 in
Diámetro del eje (métrico) 6,3mm
Capacidad (imperial) 0,06 oz
Capacidad (métrico) 2mL
Material Vidrio de borosilicato, PTFE
Tipo de producto Trituradora de tejido
Longitud (imperial) 7,99 in
Longitud (métrico) 203mm
Longitud del tubo (imperial) 1,7 in
Longitud del tubo (métrico) 45mm
Capacidad 2 ml