Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Wheaton™ Potter-Elvehjem
Código de producto. 11387793 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
0,16 oz, 5 mL
0,5 oz, 15 mL
1,01 oz., 30 ml
10 ml
2 ml
55 ml
Material:
Vidrio con revestimiento de plástico
Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico):
203mm
219mm
266mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Material Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11387793 0,5 oz, 15 mL Vidrio de borosilicato 219mm paquete de 2
11397793 55 ml Vidrio de borosilicato 266mm paquete de 2
11377793 1,01 oz., 30 ml Vidrio de borosilicato 266mm paquete de 2
10060283 10 ml Vidrio de borosilicato 219mm paquete de 2
10581142 0,5 oz, 15 mL Vidrio con revestimiento de plástico 219mm paquete de 2
11501315 1,01 oz., 30 ml Vidrio con revestimiento de plástico 266mm paquete de 2
11591305 10 ml Vidrio con revestimiento de plástico 219mm paquete de 2
11511315 55 ml Vidrio con revestimiento de plástico 266mm paquete de 2
10373143 0,16 oz, 5 mL Vidrio de borosilicato 219mm paquete de 2
10092333 2 ml Vidrio de borosilicato 203mm paquete de 2
11581305 0,16 oz, 5 mL Vidrio con revestimiento de plástico 219mm paquete de 2
10530762 2 ml Vidrio con revestimiento de plástico 203mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11387793 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 358044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.60€
    329.18€ / paquete de 2
    Ahorro 40.42€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-04-2027
Elija trituradoras con o sin revestimiento de seguridad de plástico
  • Fabricados con vidrio borosilicatado con extraíbles bajos Wheaton-33™.
  • Piezas intercambiables
  • La varilla de acero inoxidable se puede insertar en un agitador de varilla eléctrico
  • El fondo de la mano de mortero de PTFE se ajusta exactamente al fondo del tubo; el espacio libre es aproximadamente de 0,1 a 0,15 mm
  • El revestimiento de plástico transparente de las trituradoras de tejido Safe-Grind™ protege el mortero frente a arañazos, mejora el agarre y contiene el homogeneizado en caso de rotura del tubo
  • Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Dimensiones de la varilla, 6 mm de diámetro
Especificaciones
Holgura (imperial) 0,004/0,006 pulg
Holgura (métrico) Entre 0,1 y 0,15mm
Esterilizables en autoclave Sí
Diámetro del eje (imperial) 0,25 in
Diámetro del eje (métrico) 6,3mm
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Capacidad (métrico) 15mL
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Trituradora de tejido
Para utilizar con (aplicación) Preparación de homogeneizados de tejidos
Longitud (imperial) 8,62 in
Longitud (métrico) 219mm
Longitud del tubo (imperial) 3,30 in
Longitud del tubo (métrico) 84mm
Diámetro exterior del tubo (imperial) 0,74 in
Diámetro exterior del tubo (métrico) 19mm
Capacidad 0,5 oz, 15 mL
Material de la mano de mortero Politetrafluoroetileno (PTFE)