Learn More
DWK Life Sciences Frascos de suero de polipropileno Wheaton™
Código de producto. 12694783 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12694783 3 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 12694783 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 224007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    322.86€ / paquete de 500
    Ahorro 40.14€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
WHEATON™ Las botellas de suero de polipropileno están fabricadas con polipropileno resistente a productos químicos, aceptan tapones de goma estándar y sellos de aluminio, y pueden autoclavarse a 121 °C durante 20 minutos. Disponibles en un tamaño de 3 mL, ideal para almacenamiento de muestras y soluciones diluyentes.
  • Fabricado con polipropileno resistente a productos químicos
  • Acepta los tapones de caucho estándar y los sellos de aluminio
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
  • Disponible en tamaño de 3 ml
  • Adecuado para soluciones de diluyentes y aplicaciones de almacenamiento de muestras
  • Disponible en configuraciones de grandes cantidades, — contacta con tu representante de ventas DWK
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 mL
Color Natural
Diámetro (imperial) 0,66 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 0,51 in
Diámetro exterior del cuello (métrico) 13mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 7mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 38 mm
Altura (imperial) 1,49 in
Material del cierre Caucho
Diámetro (métrico) 17 mm
Tipo de producto Frasco de suero