Learn More
DWK Life Sciences Anillo de vertido de polipropileno Wheaton™ para frascos graduados Lab 45
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Anillo de vertido transparente (natural) de polipropileno reemplazable para botellas de laboratorio GL 45
- El diseño sin goteo permite un vertido limpio y controlado
- Compatible con botellas de laboratorio graduadas de rosca GL de 45
- Autoclavable para su uso en flujos de trabajo de esterilización
- Temperatura máxima: 140 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Acabado del cuello | 45mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para frasco graduado de Lab 45 |
| Tamaño del tapón | 45 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Desechables | Reutilizable |
| Tipo de producto | Junta |