Learn More
DWK Life Sciences Tapones a presión de polietileno Wheaton™
Código de producto. 10261292 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Botella de muestra con tapa a presión
Vial EZ
Diámetro interior (métrico):
11mm
22 mm
30 mm
34 mm
45 mm
N.º por caja:
1000 cajas
200 cajas
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro interior (métrico) N.º por caja unitSize
10261292 Botella de muestra con tapa a presión 22 mm 200 cajas paquete de 200
10790793 Botella de muestra con tapa a presión 30 mm 200 cajas paquete de 200
11788849 Botella de muestra con tapa a presión 34 mm 200 cajas paquete de 200
11758859 Botella de muestra con tapa a presión 45 mm 200 cajas paquete de 200
10205442 Vial EZ 11mm 1000 cajas paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10261292 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 242612
Todos los tamaños tienen pestañas para una fácil extracción
Para su uso con frascos de muestras con tapón a presión.
  • Polietileno natural de baja densidad
  • Tapón a presión
  • Color: Natural
  • Sin revestimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 22 mm
Color Natural
Material LDPE
N.º por caja 200 cajas
Para utilizar con (equipo) Botella de muestra con tapa a presión
Certificaciones/conformidad ISO 9001