Learn More
DWK Life Sciences Tubos para bombas peristálticas Wheaton™: Adaptador de tubo flexible/Luer
Código de producto. 12471531 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
12471531 2 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12471531 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 374322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.50€
    31.71€ / paquete de 1
    Ahorro 9.79€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-03-2027
Para su uso con bombas peristálticas Wheaton Omnispense™ Elite y Unispense™ PRO
  • Para la bomba dispensadora y la fijación del colector
Especificaciones
Diámetro (imperial) interior (7/100 in)
Diámetro interior (métrico) 2 mm
Para utilizar con (aplicación) Bomba de dispensación
Para utilizar con Bomba de dispensación
Longitud global (imperial) 0,12 in
Longitud global (métrico) 0,3 cm
Tipo Adaptador de tubo flexible/Luer
Longitud (métrico) 3 mm