Learn More
DWK Life Sciences Tubo depurador/absorbente en una pieza Wheaton™
Código de producto. 12425482 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1/Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12425482 1/Paq. cada uno
1 options
Código de producto. 12425482 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 180024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    137.17€ / paquete de 1
    Ahorro 1.83€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Versión modificada del número de catálogo 180020 para el análisis de arsina
  • Elimina la engorrosa bola y la junta de rótula que conectan los tubos depuradores y absorbentes conforme a las especificaciones de ASTM/USP y de la EPA
  • El sistema autónomo tiene una junta cónica estándar 24/40 Clear-Seal
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles WHEATON 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Tipo de producto Tubo depurador/absorbente
Junta cónica estándar 24/40
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Para análisis de arsénico
Cantidad 1/Paq.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.