Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Omnispense™ Cabezales de bomba para accesorios de bomba peristáltica Plus
Código de producto. 12472132 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cabezal de bomba
Cabezal de bomba apilable
Cabezal de bomba de casete
Para utilizar con (aplicación):
Tubos de calibre pequeño
Tubos de pared de 1,6 mm
Tubos de pared de 2,3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
12472132 Cabezal de bomba de casete Tubos de calibre pequeño cada uno
11784239 Cabezal de bomba apilable Tubos de pared de 2,3 mm cada uno
12452132 Cabezal de bomba Tubos de pared de 1,6 mm cada uno
12462132 Cabezal de bomba apilable Tubos de pared de 1,6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12472132 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W375025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00€
    1066.74€ / paquete de 1
    Ahorro 333.26€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Para su uso con la bomba de dispensación Wheaton Omnispense Plus
  • Los cabezales de bomba apilables (13-687-444 y -442) permiten al usuario añadir hasta dos cabezales de bomba adicionales para obtener un total de tres cabezales de bomba por bomba de dispensación
  • El cabezal de bomba de casete es ideal para aplicaciones multicanal
  • Los casetes extraíbles se pueden cargar previamente con elementos de tubos y cambiar sin detener la unidad
†Para tubos con calibres de 0,13 a 2,79 mm.
Especificaciones
Descripción Cabezal de bomba de 5 canales opcional para su uso con tubos de calibre pequeño
Para utilizar con (aplicación) Tubos de calibre pequeño
Para utilizar con Omnispense™ más bomba peristáltica
Admite 4
N.º de canales 5
Tipo Cabezal de bomba de casete