Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Omnispense™ Cabezales de bomba para accesorios de bomba peristáltica Plus
Tienda Wheaton Science Products ProductosBeschreibung
- Los cabezales de bomba apilables (13-687-444 y -442) permiten al usuario añadir hasta dos cabezales de bomba adicionales para obtener un total de tres cabezales de bomba por bomba de dispensación
- El cabezal de bomba de casete es ideal para aplicaciones multicanal
- Los casetes extraíbles se pueden cargar previamente con elementos de tubos y cambiar sin detener la unidad
†Para tubos con calibres de 0,13 a 2,79 mm.
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | Cabezal de bomba apilable opcional para tubos de pared de 2,3 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos de pared de 2,3 mm |
| Para utilizar con | Omnispense™ más bomba peristáltica |
| Admite | 4 |
| N.º de canales | 1 |
| Tipo | Cabezal de bomba apilable |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?