Learn More
DWK Life Sciences Matraz de cultivo Nephelo con puerto de limpieza y tapones Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Vidrio borosilicatado con extraíbles bajos
- Tamaño de vía lateral, 19 × 140 mm
- Tamaños de tapón, 38 mm-430 (tapón superior) y 20 mm-415 (tapón de la vía lateral)
- Los tapones tienen un revestimiento de caucho blanco<
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 300 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (equipo) | Turbidímetro o nefelómetro |
| Incluye | Brazo lateral 14 x 140 mm |
| Longitud (imperial) | 5,5 in |
| Longitud (métrico) | 14 cm |
| Tamaño de rosca | 430 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Tamaño del tapón | 38 mm |