Learn More
DWK Life Sciences Matraz de cultivo Nephelo con puerto de limpieza y tapones Wheaton™
Código de producto. 12401381 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 mL
500 mL
1000 mL
Incluye:
Brazo lateral 14 x 140 mm
Brazo lateral 19 x 140 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
12401381 300 mL Brazo lateral 19 x 140 mm cada uno
11794279 500 mL Brazo lateral 19 x 140 mm cada uno
12491371 300 mL Brazo lateral 14 x 140 mm cada uno
12411381 1000 mL Brazo lateral 14 x 140 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12401381 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 351456
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye brazo lateral rebajado y puerto de limpieza lateral
  • Vidrio borosilicatado con extraíbles bajos
  • Tamaño de vía lateral, 19 × 140 mm
  • Tamaños de tapón, 38 mm-430 (tapón superior) y 20 mm-415 (tapón de la vía lateral)
  • Los tapones tienen un revestimiento de caucho blanco<
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 300 mL
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Turbidímetro o nefelómetro
Incluye Brazo lateral 19 x 140 mm
Longitud (imperial) 5,5 in
Longitud (métrico) 14 cm
Tamaño de rosca 430
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tamaño del tapón 38 mm