Learn More
DWK Life Sciences Tapones para frascos de laboratorio/medios Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Tapones fenólicos de color negro con cabezal de rosca
- Polietileno de baja densidad (no esterilizable en autoclave), con revestimiento de caucho (esterilizable en autoclave)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Caucho |
| N.º por caja | 200 cajas |
| Acabado del cuello | 33-430 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco para medios de cultivo |
| Revestimiento del tapón | Caucho 14B |