Learn More
DWK Life Sciences Insertos de volumen limitado Wheaton™ para E-Z Vials™
Código de producto. 12694793 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 mL
0,25 mL
0,3 ml
0,35 mL
Material:
Polipropileno
Vidrio
Vidrio de borosilicato
Incluye:
Con fondo plano
Con paso
Con resorte inferior
Con resorte superior
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Material Incluye Tamaño de la unidad
12694793 0,25 mL Polipropileno Con resorte inferior paquete de 100
12453691 0,35 mL Vidrio Con fondo plano paquete de 1000
12674793 0,1 mL Vidrio de borosilicato Con resorte superior paquete de 200
12604803 0,25 mL Vidrio de borosilicato Con paso paquete de 100
12614803 0,25 mL Polipropileno Con paso paquete de 100
12634803 0,3 ml Vidrio de borosilicato Con resorte inferior paquete de 100
10124032 0,25 mL Vidrio Con resorte inferior 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12694793 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 225257
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.80€
    40.71€ / paquete de 100
    Ahorro 4.09€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Compatibles con numerosos viales y tapones
  • Designed for use with WHEATON E-Z Vials to maximize sample recovery in autosampler applications
  • Available in glass (Type I borosilicate) and chemical-resistant polypropylene construction
  • Multiple configurations available: top spring, bottom spring, flat bottom, and step-vial designs
  • Spring designs help center and secure the insert within the vial for precise positioning
  • Compatible with numerous vials and caps for flexible laboratory use
  • Available in a range of capacities from 0.10 mL to 0.35 mL to suit varying sample volumes
Specifications
Color Clear
Material Polipropileno
Esterilidad Non-sterile
Volumen (métrico) 0,25 mL
Incluye Con resorte inferior
Cantidad 100/Cs.
Marking Spot No
Tipo de producto Bottom Spring Insert