Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de PP natural con boca ancha Wheaton™
Código de producto. 10275062 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
Tamaño del tapón:
28-410 mm
38-410 mm
43-410 mm
53-410 mm
Unit Size:
paquete de 48
paquete de 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10275062 125 ml 38-410 mm paquete de 72
10603363 30 ml 28-410 mm paquete de 72
10215022 60 ml 28-410 mm paquete de 72
10683683 250 ml 43-410 mm paquete de 72
10021512 500 mL 53-410 mm paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10275062 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 209667
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo
.
  • Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
  • El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
  • Embalaje prácti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4,22 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 2 in
Incluye Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo
Material Polipropileno
Envase Comodidad
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 98 mm
Altura (imperial) 3,85 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-410 mm
Diámetro (métrico) 51mm
Tipo de tapón Tapón de rosca