Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de LDPE natural con boca ancha Wheaton™
Código de producto. 12634783 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
125 ml
250 ml
Tamaño del tapón:
28-410 mm
38-410 mm
43-410 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
12634783 30 ml 28-410 mm paquete de 72
12475492 125 ml 38-410 mm paquete de 72
12485492 250 ml 43-410 mm paquete de 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12634783 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 209425
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
  • Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
  • El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
  • Embalaje práctico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1,01 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 2,08 in
Incluye Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo
Material LDPE
Envase Comodidad
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 69 mm
Altura (imperial) 2,71 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-410 mm
Diámetro (métrico) 33mm
Tipo de tapón Tapón de rosca