Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de PP natural con boca estrecha Wheaton™
Código de producto. 10651233 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
13-425 mm
20-410 mm
24-410 mm
28-410 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
72 PCS
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10651233 4 ml 13-425 mm paquete de 72
10692963 8 ml 20-410 mm paquete de 72
10386992 15 ml 20-410 mm paquete de 72
10602973 30 ml 20-410 mm paquete de 72
10483902 60 ml 20-410 mm paquete de 72
10493902 125 ml 24-410 mm 72 PCS
10494092 250 ml 24-410 mm paquete de 72
10622973 500 ml 28-410 mm paquete de 48
10662973 1000 ml 38-430 mm paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10651233 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 209161
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo.
  • Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
  • El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
  • Embalaje práctico
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4 ml
Capacidad (imperial) 0,13 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 0,62 in
Incluye Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo
Material Polipropileno
Envase Comodidad
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 38 mm
Altura (imperial) 1,49 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 13-425 mm
Diámetro (métrico) 16mm
Tipo de tapón Tapón de rosca