Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de LDPE natural con boca estrecha Wheaton™
Código de producto. 12624783 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Tamaño del tapón:
20-410 mm
24-410 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
12624783 30 ml 20-410 mm paquete de 72
12465482 8 ml 20-410 mm paquete de 72
12475482 15 ml 20-410 mm paquete de 72
12495482 60 ml 20-410 mm paquete de 72
12405492 125 ml 24-410 mm paquete de 72
12415492 250 ml 24-410 mm paquete de 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12624783 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 208925
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo
  • Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
  • El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
  • Embalaje práctico
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1,01 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 1,25 in
Incluye Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo
Material LDPE
Envase Comodidad
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 69 mm
Altura (imperial) 2,7 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-410 mm
Diámetro (métrico) 32mm
Tipo de tapón Tapón de rosca