Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE ámbar con tapones Wheaton™
Código de producto. 10560273 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
Acabado del cuello:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Acabado del cuello unitSize
10560273 30 ml 20-410 paquete de 72
10001482 4 ml 13-425 paquete de 72
10540083 8 ml 20-410 paquete de 72
10225022 15 ml 20-410 paquete de 72
10123012 60 ml 20-410 paquete de 72
10797554 125 mL 24-410 paquete de 72
10163102 250 ml 24-410 paquete de 72
10737754 500 mL 28-410 paquete de 48
10403142 1000 ml 38-430 paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10560273 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 209125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solución de envasado primario ideal para ensayos en kits de diagnóstico, así como para fines químicos y de almacenamiento. Con cierre de doble sellado y tapón incluido.
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo.
  • Boca estrecha.
  • Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
  • El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
  • <
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1 oz., 30 ml
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 1,25 in
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Acabado del cuello 20-410
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Altura (métrico) 69 mm
Altura (imperial) 2,71 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-410 mm
Diámetro (métrico) 32 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca