Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE Wheaton™ con puntas de flujo y tapones de polipropileno
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Fabricado en polietileno de baja densidad no autoclavable (LDPE)
- La punta de flujo emite un chorro controlado de líquido o una gota no controlada
- Tapón de polipropileno incluido
- Las botellas, las puntas y los tapones se envasan por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 0,51 oz., 15 ml |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Color | Natural |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Incluye | Punta de flujo y tapón de polipropileno |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |