Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE Wheaton™ con puntas de cuentagotas de mayor control y tapones de punta cuentagotas de polipropileno
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- La punta de gotero ofrece un mayor control y dispensa gota a gota
- Tamaño medio de la gota: 44 μL ±6 μL
- Botella hecha de LDPE (polietileno de baja densidad)
- Tapones de rosca y puntas de polipropileno de grado de radiación envasados por separado
- Disponible con puntas cuentagotas naturales o blancas
- Las botellas, las puntas y los tapones se envasan por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 60 ml |
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Color | Blanco |
| Diámetro (imperial) | 1,53 in |
| Incluye | Punta cuentagotas controlada ampliada |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |