Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE Wheaton™ con puntas de cuentagotas de mayor control y tapones de punta cuentagotas de polipropileno
Product Code. 10418341 Shop All Wheaton Science Products Products
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 ml
7 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Color:
Blanco
Natural
Unit Size:
144 PCS
paquete de 144
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Color unitSize
10418341 15 ml Natural paquete de 144
10410212 3 ml Natural paquete de 144
11915152 3 ml Blanco paquete de 144
11708759 6 ml Natural paquete de 144
10004173 6 ml Blanco paquete de 144
12422471 7 ml Blanco paquete de 144
12432471 15 ml Blanco paquete de 144
10144814 30 ml Natural paquete de 144
10414515 30 ml Blanco paquete de 144
10733057 60 ml Blanco paquete de 144
10285272 60 ml Natural 144 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10418341 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 211633
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La punta de gotero ofrece un mayor control y dispensa gota a gota
Tamaño medio de gota: 44 μl ± 6 μl
  • Tapones de rosca y puntas de polipropileno de grado de radiación envasados por separado
  • Disponible con puntas naturales o blancas, envasadas por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 0,51 oz, 15 ml
Capacidad (métrico) 15 ml
Capacidad (imperial) 0,51 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 1 in
Incluye Punta cuentagotas controlada ampliada
Material LDPE
Closure Included Sí
Altura (métrico) 78 mm
Altura (imperial) 3,07 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 15-415 mm
Diámetro (métrico) 25 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave