Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Frascos cuentagotas de LDPE
Código de producto. 12496171 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Tamaño del tapón:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Color:
Blanco
Natural
Cantidad:
100/caja
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Color Cantidad unitSize
12496171 7 ml 15-415 mm Natural 100/caja paquete de 100
11501255 3 ml 8-425 mm Blanco 100/caja paquete de 100
12466171 6 ml 13-425 mm Natural 100/caja paquete de 100
12436201 7 ml 15-415 mm Blanco 1000/caja paquete de 1000
12436181 10 ml 15-415 mm Natural 1000/caja paquete de 1000
12456201 10 ml 15-415 mm Blanco 100/caja paquete de 100
12426181 10 ml 15-415 mm Natural 100/caja paquete de 100
12466201 10 ml 15-415 mm Blanco 1000/caja paquete de 1000
12466181 15 ml 15-415 mm Natural 100/caja paquete de 1000
12496181 30 ml 20-410 mm Natural 1000/caja paquete de 1000
12416191 60 ml 20-410 mm Natural 100/caja paquete de 100
12446211 60 ml 20-410 mm Blanco 100/caja paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 12496171 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W242823
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente resistencia química
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Envasados en cajas de 100 o 1000, o a granel
Información de órdenes
Las puntas y los tapones de los cuentagotas se deben pedir por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 7 ml
Capacidad (métrico) 7 ml
Capacidad (imperial) 0,24 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 0,74 in
Material LDPE
N.° por paquete 100/caja
Cantidad 100/caja
Closure Included No
Altura (métrico) 51 mm
Altura (imperial) Cajas de
Material del cierre Propionato de acetato de celulosa
Tamaño del tapón 15-415 mm
Diámetro (métrico) 19 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave