Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ LDPE Dejar caer botellas sin tapa
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Fabricado en polietileno de baja densidad (LDPE) para una excelente resistencia química
- Disponible en natural o blanco LDPE para adaptarse a los requisitos de aplicación
- El blanco LDPE ayuda a proteger las muestras fotosensibles a los rayos UV
- Disponible en una gama de capacidades que van desde 3 mL hasta 125 mL
- Se vende sin tapa, lo que permite compatibilidad con el cierre preferido
- Envasado en cajas de 100 o 1000
Información de órdenes
Las puntas y los tapones de los cuentagotas se deben pedir por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 7 ml, 0.24 oz |
| Capacidad (métrico) | 7 mL |
| Color | Blanco |
| Diámetro (imperial) | 0,74 in |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 1000/caja |
| Cantidad | 1000/caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | No |
| Graduated | No |
| Mostrar más |