Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ LDPE Dejar caer botellas sin tapa
Código de producto. 11501255 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 ml
7 mL
10 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Tamaño del tapón:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Color:
Blanco
Natural
Cantidad:
100/caja
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Color Cantidad Tamaño de la unidad
11501255 3 ml 8-425 mm Blanco 100/caja paquete de 100
12466171 6 ml 13-425 mm Natural 100/caja paquete de 100
12436201 7 mL 15-415 mm Blanco 1000/caja paquete de 1000
12496171 7 mL 15-415 mm Natural 100/caja paquete de 100
12436181 10 ml 15-415 mm Natural 1000/caja paquete de 1000
12456201 10 ml 15-415 mm Blanco 100/caja paquete de 100
12426181 10 ml 15-415 mm Natural 100/caja paquete de 100
12466201 10 ml 15-415 mm Blanco 1000/caja paquete de 1000
12466181 15 ml 15-415 mm Natural 100/caja paquete de 1000
12496181 30 ml 20-410 mm Natural 1000/caja paquete de 1000
12416191 60 ml 20-410 mm Natural 100/caja paquete de 100
12446211 60 ml 20-410 mm Blanco 100/caja paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11501255 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W242831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    130.45€ / paquete de 100
    Ahorro 1.55€
    1% Descuento
En stock
WHEATON™ LDPE Las botellas de caída sin tapa ofrecen una excelente resistencia química y están disponibles en formato natural o blanco LDPE en una variedad de tamaños. El blanco LDPE ayuda a proteger las muestras sensibles a la luz ultravioleta. Se venden sin tapa y se envasan en cajas de 100 o 1000.
  • Fabricado en polietileno de baja densidad (LDPE) para una excelente resistencia química
  • Disponible en natural o blanco LDPE para adaptarse a los requisitos de aplicación
  • El blanco LDPE ayuda a proteger las muestras fotosensibles a los rayos UV
  • Disponible en una gama de capacidades que van desde 3 mL hasta 125 mL
  • Se vende sin tapa, lo que permite compatibilidad con el cierre preferido
  • Envasado en cajas de 100 o 1000
Información de órdenes
Las puntas y los tapones de los cuentagotas se deben pedir por separado.
Especificaciones
Capacidad 3 ml
Capacidad (métrico) 3 ml
Color Blanco
Diámetro (imperial) 0,51 in
Material LDPE
N.° por paquete 100/caja
Cantidad 100/caja
Esterilidad No estéril
Closure Included No
Graduated No
Boca Estrecha
Altura (métrico) 39 mm
Altura (imperial) 1,54 in
Tamaño del tapón 8-425 mm
Diámetro (métrico) 14 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 0,1 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frascos de dispensación