Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Frascos cuentagotas de LDPE
Código de producto. 10503144 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
6 mL
7 ml
15 ml
30 mL
Color:
Blanco
Natural
Cantidad:
100/caja
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Cantidad unitSize
10503144 3 mL Blanco 1000/caja paquete de 1000
12446171 3 mL Natural 100/caja paquete de 100
10101493 3 mL Natural 1000/caja paquete de 1000
12406201 6 mL Blanco 1000/caja paquete de 1000
10087702 6 mL Blanco 100/caja paquete de 100
10455973 6 mL Natural 1000/caja paquete de 1000
12406181 7 ml Natural 1000/caja paquete de 1000
10699293 7 ml Blanco 100/caja paquete de 100
12456181 15 ml Natural 100/caja paquete de 100
10237193 15 ml Blanco 100/caja paquete de 100
12496201 15 ml Blanco 1000/caja paquete de 1000
12426211 30 mL Blanco 1000/caja paquete de 1000
12486181 30 mL Natural 100/caja paquete de 100
10092923 30 mL Blanco 100/caja paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10503144 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W242831A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco hecho de polietileno natural de baja densidad y fabricado conforme a estrictos estándares de control de calidad para garantizar el mejor producto para su aplicación.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Envasados en cajas de 100 o 1000, o a granel
Información de órdenes
Los tapones o las puntas cuentagotas deben adquirirse por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 3 ml
Capacidad (métrico) 3 mL
Capacidad (imperial) 0,1 oz
Color Blanco
Diámetro (imperial) 0,51 in
Material LDPE
Cantidad 1000/caja
Closure Included No
Altura (métrico) 39 mm
Tipo de producto Frasco cuentagotas
Altura (imperial) 1,54 in
Tamaño del tapón 8-425 mm
Diámetro (métrico) 14 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave