Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ LDPE Dejar caer botellas sin tapa
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Fabricado en polietileno de baja densidad (LDPE) para dispensar de forma flexible y apretable
- Disponible en opciones de color natural o blanco LDPE
- La botella blanca LDPE ayuda a proteger las muestras fotosensibles a los rayos UV
- Disponible en una variedad de tamaños, desde 3mL hasta 30mL
- Se vende sin tapa, lo que permite compatibilidad con el cierre preferido
- Envasado en cajas de 100 o 1000
Información de órdenes
Los tapones o las puntas cuentagotas deben adquirirse por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 6 ml |
| Capacidad (métrico) | 6 ml |
| Color | Blanco |
| Diámetro (imperial) | 0,66 in |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 100/caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | No |
| Graduated | No |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |