Learn More
DWK Life Sciences Frascos de reactivos etiquetados Wheaton™
Código de producto. 12462541 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12462541 500 mL paquete de 6
12452541 250 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12462541 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 220283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    117.52€ / paquete de 6
    Ahorro 20.48€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
WHEATON™ Las botellas de reactivo etiquetadas son autoclavables y fabricadas con USP vidrio de borosilicato tipo I. Cuentan con un borde sin goteo, tapón de rosca de polipropileno pre-fijado con forro de PTFE y un gran parche para escribir para facilitar el etiquetado.
  • Fabricado con USP vidrio borosilicato tipo I para una resistencia química superior
  • Autoclavable para una esterilización cómoda
  • Bordillo sin goteo para un vertido limpio y aséptico
  • Tapón de rosca de polipropileno pre-fijado con revestimiento de PTFE para un sellado seguro y resistente a fugas
  • Parche de escritura grande para facilitar la identificación y etiquetado de muestras
Especificaciones
Capacidad 16,9 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 mL
Color Transparente
Diámetro (imperial) 3,46 in
Incluye borde de vertido sin goteo, una etiqueta de escritura grande
Material Vidrio de borosilicato
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Altura (métrico) 190 mm
Altura (imperial) 7,48 in
Chemical Label Sin marcar
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 88 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco para reactivos